Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "molekylemodeller"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/64/18989564.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Sorter efter:
Varenummer: (EDVO1500)
Leverandør:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   A set of coloured beads that can be designated to represent the Watson-Crick DNA bases (A, T, G, C). The beads can be used in a variety of ways to dem...
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   Students can build a model of DNA using this simple and colourful system. This kit includes differently sized purines and pyrimidines, the correct num...
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Molekylemodel til undervisningsformål, Applikation: Kemi
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (761-0111)
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   More detailed set for students at a more advanced level. Atoms: 20 hydrogen (white), 12 carbon (black), 6 oxygen (red), 4 halogen (green), 4 nitrogen ...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Structures of ionic crystals, sodium chloride, MKO 124-36, Molymod.
Leverandør:  EISCO
Beskrivelse:   This set contains hard plastic balls representing atoms of different colours.
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Varenummer: (761-0115)
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Set of organic molecular structures.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Three assembled models of: iron (space-centred cubic), zinc (hexagonal) and copper (face-centred cubic).
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 38
  1  2  3  4  5  Næste