Blandemøller MM 200 og MM 400
Leverandør: Retsch
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
412-2176EA 72800 DKK
412-2176
Blandemøller MM 200 og MM 400
Møller
Disse brugervenlige laboratoriemøller er udviklet til formaling og homogenisering af små prøvemængder. De er egnede til størrelsesreduktion af hårde og skøre prøver, samt bløde, elastiske og fibrøse materialer, homogenisering af biologiske celler og genindvundet DNA/RNA. MM 400 kan også bruges til våd- og kryogenformaling. Formalingstiden er meget kort, og prøven varmes næsten ikke. Anvendelsesområderne omfatter forskning inden for mineralogi, kemi og miljø samt farmaceutisk prøveanalyse og bioteknologi. Cellehomogenisering kan opnås i reaktionsglas vha. specialdesignede adaptere. Møllerne kan også blande og homogenisere pulvere og suspensioner på mindre end et minut.
  • 2 formalestationer kan bearbejde 2 prøver samtidigt
  • Digital indstilling af formalingstid og vibrationsintensitet sikrer reproducerbare resultater
  • Der kan lagres ni kombinationer af parametre
  • Formalingskrukker med gevind (op til 50 ml, kun MM 400) muliggør sikker våd- og kryogenformaling uden spild af materiale
  • Selvlåsende og selvcentrerende klemmeenhed til formalingskrukkerne for enkel og sikker brug (MM 400)
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 30
Bestillingsoplysninger: Formalingskrukker og formalingskugler kan leveres i et bredt udvalg af størrelse og materialer, disse skal bestilles separat.
Advarsel: * Afhænger af indføringsmaterialet og instrumentets konfiguration/indstillinger