Disc mill, DM 200
Leverandør: Retsch
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
412-2101EA 178460 DKK
412-2101
Disc mill, DM 200
Møller
DM 200 skivemølle anvendes til formaling eller findeling af mellemhårde eller hårde og sprøde faste stoffer i batches eller kontinuerligt. Det robuste design med hængslet formalingskammer for nem rengøring gør møllen egent til en lang række materialer og applikationer i laboratorier og pilotanlæg.
  • Slutfindeling ned til <100 μm
  • Korte formalingstider på typisk et par minutter, mulighed for at overvåge processen gennem inspektionsvinduet
  • Præcis indstilling af mellemrummet mellem formalingsskiverne for reproducerbare resultater, selv under drift
  • Et bredt udvalg af skivematerialer er tilgængeligt og sikrer kontamineringsfri formaling
  • Konnektor til støvekstration
Bestillingsoplysninger: Formalingssæt skal bestilles separat.
Advarsel: * Afhænger af indføringsmaterialet