Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (6)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Møller
27  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18989551.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (412-0167)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   A ball mill for disintregration of small sample volumes that can also be used to shake/mix microtubes and microplates. Wide range of applications in d...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (412-0203)
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   The Tube Mill control is a highly versatile small batch mill with disposable grinding chambers thereby eliminating the possibility of cross-contaminat...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse:   Porcelain
Varenummer: (412-0304)
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (412-1120)
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Denne analysemølle med kammer i rustfrit stål er egnet til tørmaling af hårde og sprøde stoffer.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (412-1130)
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Universalmølle til kontinuerlig drift med kraftigt drev. Når formalingshovederne anvendes, passerer materialet gennem en udskiftelig sigte i rustfrit ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Mølle
Leverandør:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   SM 100 og SM 200 er nemme at betjene og har fast hastighed. De kraftfulde snittemøller til hurtig og blid størrelsesreduktion af løst pakkede, bløde, ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 27
  1  2  3  4  Næste