Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (16)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "stereomikroskoper"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/53/18989853.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This stereo microscope is designed for science education.
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiScope 250 are designed for demanding applications.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiScope 350 can be used for observations in advanced teaching, laboratory and industrial applications.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Trinocular stereo microscope with extended zoom ratio for processing bigger samples.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   Økonomiske stereomikroskoper til industriel inspektion og montageopgaver, samt til undervisning og træning indenfor naturvidenskab.
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   The SMZ-171 modular system offers the possibility to create one's microscope by choosing a head, a holder and a stand.
Leverandør:  ZEISS
Beskrivelse:   The Stemi 305 are compact Greenough stereo microscopes.
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   K-serien stereo mikroskoper giver uden forvrængning 3D-billeder takket være en objektiv (CMO) infinity optical system.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste