Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Digitale Kameraer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiCam plus cameras offer high resolution high speed live imaging and fit any microscope in educational, industrial or clinical use.
Varenummer: (630-2629)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wi-Fi CS-mount camera, VWR® VisiCam®, Opløsning: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), CMOS, Exposure time: Automatic, Sensor: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Scientific CMOS camera to deliver high frame rate and stable image transmission.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (630-2627)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   High performance full HDMI digital camera is dedicated to professional applications.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (630-2628)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This digital camera is dedicated to routine applications.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These cameras provide live images and video capture to an SD card or to connect to a PC.
Varenummer: (630-2671)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   CMOS camera with high speed output, built-in buffer 32 Mb memory and image transmission.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (630-2679)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   C-mount HDMI eyepieces camera for digital microscopy
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 24
  1  2  3  Næste