Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
led-belysnings
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/57/18989457.jpg
Den rette belysning har indflydelse på kvalitetet af arbejdet. Her finder du pærer og lyskilder til mikroskoper, stærke lyskilder til kvalitetstjek af elektronik eller medicinske undersøgelser. I denne kategori finder du også lommelygter, LED-pærer, halogen-pærer samt kolde og varme lyskilder.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VisiLight® I-LED-teknologien gør produktet til et meget effektivt alternativ til de nuværende halogenlamper og fiberoptiske systemer.
Varenummer: (630-2676)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® R-LED 66 ring light with its innovative design is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker-f...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This VisiLight® P-LED10 source is designed with a double P-LED of 3,6 W for advanced light control.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® T-LED lamps offer an efficient alternative to conventional halogen illumination systems, with the 3 W power LEDs having an average life...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (631-1780)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse topmoderne belysningsmoduler er designet som "plug & play" reservedele og er meget nemme at installere i det eksisterende mikroskop. Lysdioden m...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   VisiLED er et innovativt belysningssystem, som er udviklet til stereomikroskopi og -makroskopi. Systemet åbner op for muligheden for at anbringe mikro...
Leverandør:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   EasyLED Spotlight Plus-serien er et innovativt belysningssystem, som er specifikt designet til stereomikroskopi. Ved hjælp af den nyeste teknologi int...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 17
  1  2  3  Næste