Du Søgte efter: Mikroskoper
VWR har et stort udvalg af forskellige mikroskoper. VWR har monokulære, binokulære, trinokulære, stereomikroskoper, stående, inverterede, polariserede og digitale mikroskop. VWR har mikroskoper med indbygget kamera, objektiv revolver, akromatisk objektiv, støv dæksel, cirkulære platform, med graduering og mulighed for indbygget LCD farveskærm og zoom funktion og tilkobling til PC. VWR kan tilbyde fasekontrast mikroskoper og lysfelt mikroskoper. VWR mikroskoper er brugbare instrumenter til, at se objekter, som ikke kan ses med det blotte øje, eller hvor man har brug for at se ned i detaljer i analyser for evaluering.
VWR har et stort udvalg af forskellige mikroskoper. VWR har monokulære, binokulære, trinokulære, stereomikroskoper, stående, inverterede, polariserede og digitale mikroskop. VWR har mikroskoper med indbygget kamera, objektiv revolver, akromatisk objektiv, støv dæksel, cirkulære platform, med graduering og mulighed for indbygget LCD farveskærm og zoom funktion og tilkobling til PC. VWR kan tilbyde fasekontrast mikroskoper og lysfelt mikroskoper. VWR mikroskoper er brugbare instrumenter til, at se objekter, som ikke kan ses med det blotte øje, eller hvor man har brug for at se ned i detaljer i analyser for evaluering.
111  results were found
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These polarising microscopes with rechargeable battery for very long outdoor operation (up to 15 hours) are ideal for educational purposes.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Choose from a range of binocular and trinocular stereo zoom microscope heads for either basic or advanced requirements.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Mid-level microscopes for use in universities, laboratories and in industry.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VisiScope 800 laboratory microscopes are designed for research projects.
Varenummer: (630-2982)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This compact Greenough stereo microscope with 6.72:1 zoom and 110 mm working distance is ideal for routine inspections in professional environments an...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (630-2695)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Routine inverted fluorescence microscopes for transmitted brightfield, phase contrast and fluorescence observations with IOS LWD W-Plan PH objectives....
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (630-3290)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Educational and laboratory microscope with integrated camera and removable tablet.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (630-3267)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Routine inverted fluorescence microscopes for transmitted brightfield, darkfield, phase contrast and fluorescence observations. Ideal for tissue cultu...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: The cordless VisiScope 260 series of microscopes include binocular stereo microscope, binocular stereo zoom and trinocular stereo zoom versions. Ideal...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VisiScope ALC microscopes have been designed to fulfil all the requirements of an advanced biology educational laboratory.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These monocular and binocular microscopes are ideal for educational purposes.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These upright microscopes are ideal for use in universities and routine laboratories.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Educational microscopes for transmitted light observations in routine applications.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Routine inverted fluorescence microscopes for transmitted brightfield, phase contrast (optional for IT407 FL4 and IT407 FLD4 FLD) and fluorescence obs...
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This brightfield, phase contrast microscope is the ideal solution for fast and reliable routine inspections, especially in in vivo cell culture...
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Reliable, advanced microscopes for educational purposes. Particularly recommended for secondary schools.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom