Discover novel ways to accelerate your research.
Flexible and easy to use, from full-spectrum DNA analysis in just 5 seconds to automated image-based cell analysis over several days.
Discover now
TECAN microplate readers
Learn more
Du Søgte efter: Mikropladevaskere
Mikroplade vasker er designet til nem brug med 96- eller 384-brøndsplader i rutinemæssige Elisa-applikationer. Intuitiv grafisk brugergrænseflade gør hvert assay nemt at konfigurere. Kontekstspecifikke hjælpefunktioner sikrer, at protokoller udvikles hurtigt og nemt, med minimal brugertræning påkrævet. Øvrige mikroplade vasker fordele omfatter, fleksibilitet i brønd plade størrelse, automatiseret skylning i nogle modeller for at reducere tilstopning, og tværgående aspiration for at reducere resterende volumen inden for hver brønd
Mikroplade vasker er designet til nem brug med 96- eller 384-brøndsplader i rutinemæssige Elisa-applikationer. Intuitiv grafisk brugergrænseflade gør hvert assay nemt at konfigurere. Kontekstspecifikke hjælpefunktioner sikrer, at protokoller udvikles hurtigt og nemt, med minimal brugertræning påkrævet. Øvrige mikroplade vasker fordele omfatter, fleksibilitet i brønd plade størrelse, automatiseret skylning i nogle modeller for at reducere tilstopning, og tværgående aspiration for at reducere resterende volumen inden for hver brønd
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse: Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine...
Varenummer: (MLDVMULTIWASHPLUS)
Leverandør: Molecular Devices
Beskrivelse: The compact and portable MultiWash™+ microplate washer includes 20 preset protocols, works with both 96- and 384-well plates, and is supplied with fou...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse: Wash 96-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer, an easy-to-use, reliable microplate-strip washer for routine ELI...
Varenummer: (TCAT91200001)
Leverandør: Tecan
Beskrivelse: The HydroSpeed is Tecan’s advanced plate washer, designed for quick, parallel washing of entire 96- and 384-well plates. This avoids time differences ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Molecular Devices
Beskrivelse: AquaMax® microplate washers are configurable with user interchangeable heads for both 96- and 384-well microplate washing applications, including plat...
Varenummer: (TCAT91100001)
Leverandør: Tecan
Beskrivelse: The HydroFlex Plus microplate washer is a truly flexible and upgradeable platform for automated microplate strip washing n 96-well plate formats. It i...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom