Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (1)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
mikropladelsere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/41/18989541.jpg
Robust mikropladelæsere som kan køre prøver baseret på foruddefinerede protokoller, og standardfiltertilstande dækker hele det synlige område for en række analyser. Kompakte design, designet til at levere resultater til ELISA- og proteinkvantificeringsapplikationer. Disse instrumenter leverer høj præcision og hastighed, når man læser 96-brønds mikroplader til enkle endpoint-målinger og kinetiske analysedata indsamlet over tid.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Sorter efter:
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   Multiskan FC er et kompakt og robust instrument til læsning af 96-brøndsplader i mange forskellige applikationer. Den giver hurtig og nøjagtig måling ...
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   Varioskan™ LUX comes equipped with a range of measurement technologies including absorbance, fluorescence intensity and FRET as standard, and with opt...
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   The Thermo Scientific™ Fluoroskan™ is a compact and robust microplate fluorometer offering simplicity and reliability for increased efficiency of work...
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   Multiskan Sky microplate and cuvette spectrophotometer is designed to be exceptionally convenient and easy to use for virtually any photometric resear...
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   Useful for a variety of luminometric research applications, the Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer is a compact and robust instrume...
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   Multiskan GO er en kompakt, pålidelig mikropladelæser til absorptionsspektrofotometri, der fås i to instrumentmodeller, med eller uden kuvetteport. In...
Leverandør:  Molecular Devices
Beskrivelse:   All SpectraMax® M series multi-mode microplate readers measure UV and visible absorbance, and fluorescence intensity measurements on microplates and c...
Varenummer: (735-0349)
Leverandør:  Molecular Devices
Beskrivelse:   The EMax® Plus is a robust microplate reader designed to deliver research grade results to any laboratory. Eight filter modes enable visible-wavelengt...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 27
  1  2  3  4  Næste