Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
mikropladedispensere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/39/18989539.jpg
Mikroplade dispensere med høj hastighed, præcision og nøjagtighed. Fleksibel funktionalitet til forskellige størrelser multi-well plader. Betjeningensvenlig, ved hjælp af de enkle interfaceindstillinger og grafisk visning. Med et kompakt design bruger microplate dispenseren begrænset bordplads. De aftagelige autoklaverbare mikropladedispenser dele eliminerer testforurening. Modellen med Black-flushing skubber dyre reagenser tilbage i flaskerne for at minimere unødvendigt tab. Kan dispensere flere forskellige væsker samtidigt.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Sorter efter:
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   Multidrop® DW er en højhastigheds, automatiseret dispenser, der er beregnet til dybbrøndsplader, 1,1 ml reagensglas og 96-brøndsplader. Instrumentet d...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   For vore dages farmaceutiske kunder, kliniske og forskningslaboratorier, giver 384-brøndsplader et antal vigtige fordele inklusive et lavere reagensfo...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivelse:   Multidrop® Combi er baseret på den gennemprøvede og pålidelige Multidrop®-serie og leverer reagens dispensering ved høj hastighed til laboratorier ind...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 3  af 3