Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Manometre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/01/18989501.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   The pocket-sized testo 510 measures differential pressure in the range from 0 to 100 hPa. The differential pressure measurement is temperature-compens...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (TEST0560.5210)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   The testo 521 is a handheld pressure-measuring instrument that was developed specifically for use in air conditioning/ventilation, cleanrooms and OPs....
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (765-0914)
Leverandør:  GRÄNNA PLASTEMBALLAGE AB
Beskrivelse:   U-shaped glass tube, open at both ends on wooden base. Scale graduated from 0 to 25 cm. For measuring the density of an unknown liquid.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (765-0915)
Leverandør:  GRÄNNA PLASTEMBALLAGE AB
Beskrivelse:   Glass tube, wood base.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING