Du Søgte efter: Forstørrelsesglas og lupper
Forstørrelsesglas og lupper til hånden eller montering på bordet. Digitale, manuelle og med eller uden lys.
Forstørrelsesglas og lupper til hånden eller montering på bordet. Digitale, manuelle og med eller uden lys.
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: They provide high magnification for uniform illumination.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Velegnede til hverdagsbrug.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These illuminated desktop magnifiers, gooseneck or articulated arm type, include highly polished glass.
Tilbud
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Varenummer: (630-8231)
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Metal folding magnifier with aplanatic lens and 6× magnification.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Compact magnifiers with wide field of view and ultra-slim lenses.
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: This magnifier provides biconvex PXM® lightweight lens for an ergonomic use and optimised performances.
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Swivelling black metallic magnifier with loop, lens frame made from black painted metal.
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: LED illumination and coated lens on both sides with Ceratec® anti-scratch coating for optimised performances.
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Precision magnifier, Linen tester, 5×, B×D: 30×30 mm, Diameter: 28 mm
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Disse forstørrelsesglas med et moderne design og et glasfiberforstærket PA-hus giver et forvrængningsfrit billede.
Varenummer: (630-1040)
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Denne firkantede lup med lys gør det muligt at læse selv meget lille skrift tydeligt.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (630-1221)
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Accessory for magnifier, varioLED, 2,5×, diameter: 132 mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (630-8133)
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Aspheric reading magnifier.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: The varioLED+ magnifying lamp provides uniformly bright illumination of the work surface without casting shadows via ring lighting thanks to 84 long-l...
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse: Very compact, high magnification folding magnifier with efficient LED illumination.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom