Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Lyskilder
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/79/18989479.jpg
Den rette belysning har indflydelse på kvalitetet af arbejdet. Her finder du pærer og lyskilder til mikroskoper, stærke lyskilder til kvalitetstjek af elektronik eller medicinske undersøgelser. I denne kategori finder du også lommelygter, LED-pærer, halogen-pærer samt kolde og varme lyskilder.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"103"
Sorter efter:
Varenummer: (1.13203.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   UV-lampe fremstillet til brug ved aflæsniing af Fluorocult® dyrkningsmedium.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (1.12537.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   UV lamp for TLC, 254 nm
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Halogenpære (12 V/20 W), VWR®, 12 V/20 W
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VisiLight® I-LED-teknologien gør produktet til et meget effektivt alternativ til de nuværende halogenlamper og fiberoptiske systemer.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® halogen cold light source CL150 features modularity and flexibility and is suitable for a variety of research and industrial applicatio...
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These high power VisiLight® LED cold light sources are characterised by superior finishing quality. Due to the environmentally friendly LED technology...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This xenon lamp is suitable for F-2500, F-2700, F-2710, F-4500, F-7000, F-2000, F-3000, F-3010, F-4000 and F-4010 spectrophotometers.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 103
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Næste