Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (2)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "lysmaler"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/77/18989477.jpg
Lysmålere er velegnede til måling og dokumentation af lysniveau og lyskvalitet på laboratoriet, på kontoret eller i produktionen. Benyttes også ved måling af lys ved flugtveje.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dual displays show lux or foot-candles, or percent differential from a reference point, and the selected light source (daylight, tungsten, fluorescent...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   Light Meter, Light meter, J-221, for longwave UV, 365 nm, with sensor, Måleområde: 300 - 400 nm, Sensor: built-in-sensor, Display: Attenuation screen, 5X
Varenummer: (SIMELU8500)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   LU8500 luxmeter is a digital, handheld with large LCD display.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Hanna
Beskrivelse:   HI 97500 is a portable lux meter designed for taking rapid light measurements simply and accurately.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (UVPA97-0015-02)
Leverandør:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelen...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-0186)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   In order to have a good quality light, the luminous intensity in workplaces, hospitals, offices and schools has to fulfill specific minimum values. Th...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-3304)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   Dette luxmeter måler lysintensitet. Det har en sensor, der er justeret efter øjets spektrale følsomhed. Det baggrundsbelyste display og den automatisk...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (763-0228)
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   LYSMÅLER T/VAND 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste