Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
lamper-med-hul-katode
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/98/18989398.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Varenummer: (HENO80079331)
Leverandør:  HERAEUS NOBLELIGHT
Beskrivelse:   Lamper med hul katode, Til: Agilent (Varian), Analytics Jena, GBC, Perkin Elmer and Thermo (Unicam) devices, Hollow cathode lamp, 1 element, Gold Au 37 mm Standard (3QNY/AU)
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   Lamper med hul katode, Til: Perkin-Elmer instruments, Seks elementer: cobalt, krom, kobber, jern, mangan, nikkel
Leverandør:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   These electrodeless discharge lamps are preferred for certain volatile elements. They offer better precision and lower detection limits for analyses t...
Leverandør:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   Lamper med hul katode, Til: Non Perkin-Elmer instruments, Magnesium
Leverandør:  VARIAN
Beskrivelse:   Lamper med hul katode, Til: Atomic absorbtion spectroscopy, Single element, hollow cathode lamps uncoded, vanadium
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5