Termostatbeholder, Oxitop® Box
Leverandør: WTW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OxiTop®
705-1017EA 34270 DKK
705-1017
Termostatbeholder, Oxitop® Box
Inkubatorer Kompakte inkubatorer, bordmodeller
Beholder (bordmodel) med et hængslet og transparent låg, som maksimalt kan rumme enten 12 OxiTop® samtidige målinger eller 20 Karlsruhe flasker. Kompressoren er uden CFC-gasser og har et automatisk afrimningssystem med kondensfordampning.
  • Temperaturen er fast ved 20 °C ±0,5 °C
  • Crossflow-ventilatorer sikrer ensartet temperaturdistribuering
  • Tilslutning til en IS 6 eller IS12 omrører
H×B×D: 375×425×600 mm