Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Inkubatorer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/30/18989430.jpg
VWR har inkubatorer til mikrobiologi, celledyrkning og mange andre applikationer der kræver præcis temperaturstyring ved opbevaring af prøver. En inkubator kan anvendes indenfor et temperaturområde fra –12 til 100 °C.
En inkubator benyttes inden for blandt andet forskning, medicin, farmaci og fødevareteknologi. Levende medier kræver forsigtig opvarmning, og derfor er opvarmnings- og kontrolsystemet i inkubatorer specielt optimeret til høje temperaturer.
For at forhindre temperaturoverskridelser øges temperaturen inden for et meget snævert reguleringsområde, hvorpå den holdes nøjagtigt på setpunkt-værdien. En inkubator findes i forskellige størrelser med f.eks. naturlig konvektion (UN) eller med tvungen luftcirkulation (IF).
Ved celledyrkning og in vitro-befrugtning er præcision og pålidelighed af afgørende betydning og her benyttes en CO2 inkubator. De mindste afvigelser i en CO2-atmosfære, temperatur eller fugtighed kan få indflydelse på cellernes udvikling under dyrkningen i en inkubator.
VWR forhandler også Peltier-kølet Inkubator, denne særlige inkubator har en perfekt opvarmning og afkøling, der er samlet i et system ved hjælp af Peltier-teknologien. Man opnår en nedgang i driftsomkostningerne på op til 90 % i forhold til kompressor-teknologien. Du bør vælge denne inkubator, hvis du tænker miljøvenligt og energibesparende. En kompakt Peltier-kølet mini inkubator er ideel i små mikrobiologiske laboratorier med begrænset bordplads.
Kontakt vores specialister for yderligere information og produktforespørgsler på teamapparatur.dk@vwr.com.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
Sorter efter:
Varenummer: (1.13311.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Lille, kompakt inkubator til vandret eller lodret inkubering af dip slides (18 stk.) eller plader (12 stk.).
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR digitale inkubatorer IL 10, IL 23 og IL 56 er en økonomisk og pladsbesparende inkubator til mikrobiologisk eller hæmatologisk brug. Temperaturen k...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These compressor cooled incubators with forced air convection have a temperature range between +3 to 70 °C and feature a stainless steel inner chamber...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These compressor cooled incubators with forced air convection feature a stainless steel inner chamber and a powder coated sheet exterior. The IL 68R h...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The IL 23R digital cooled incubator with Peltier technology offers an economical and space saving solution for microbiology applications at below room...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These compressor-cooled incubators, with forced air convection and fan speed control, feature an acid-proof stainless steel (DIN1.4301) inner chamber ...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Inkubator med naturlig konvektion til alle almindelige inkubationsopgaver. Kammeret er fremstillet i rustfrit stål med Indvendige glasdøre.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These incubators with natural air convection feature a stainless steel inner chamber, a powder coated sheet exterior and an internal glass door. All m...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 54
  1  2  3  4  5  6  7  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING