Isterningmaskiner, uafhængige, AF
Leverandør: Scotsman
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
474-1401EA 47050 DKK
474-1401 SCOMAF103WS SCOMAF80AS SCOMAF80LAB SCOMAF156AS SCOMAF103AS 474-0110 474-0111 474-0112 474-0113
Isterningmaskiner, uafhængige, AF
Ismaskiner
AF uafhængige isterningmaskiner er luftkølede og fremstillet af 304 rustfrit stål.
Alle modellerne er automatiske og producerer små uregelmæssige isterninger med en jævn smeltehastighed. Terningerne er nemme at forme, så de passer i en hvilken som helst form. Isterningemaksinerne kræver en 19 mm ‘vaskemaskinetype’ med hovedvandsforsyning, en korrekt nominel strømforsyning og et 38 mm ventileret afløb (helst ikke højere end maskinens bund) inden for 1 meter fra maskinens tilsigtede placering før levering.
* Beholderkapacitet er baseret på volumenstørrelser, faktisk kapacitet kan være mindre som følge af, at isen danner en pyramide, når det falder ned i beholderen.
** Add 120 mm for the legs, if required.
Bestillingsoplysninger: Please contact Avantor prior to purchase if connection to a de-ionised water supply is preferred. Please note that water filtration systems are available for these ice makers. They are designed to reduce unscheduled service calls associated with the equipment’s internal water system, this includes lime scale build-up, corrosion, sediment, bacteria etc. Please contact Avantor for full details.
Leveringsinformation: All devices are delivered without a plug.