Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Ismaskiner
9  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/21/18989421.jpg
VWR har ismaskiner som fremstiller hårde iskrystaller og krystalklare isterninger i forskellige former og størrelser. Ismaskiner er konstrueret til at være kompakte for at imødekomme rummelig fleksibilitet. Ismaskiner udsender lavt støjniveau og udstyret vil derfor ikke forstyrre eller distrahere omgivelserne.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  ZIEGRA EISMASCHINEN GMBH
Beskrivelse:   Ice machines for small and moderate requirements with storage and other accessories, this extensive range of propane (R290) ice machines offers soluti...
Leverandør:  SCOTSMAN
Beskrivelse:   AF uafhængige isterningmaskiner er luftkølede og fremstillet af 304 rustfrit stål.
Leverandør:  SCOTSMAN
Beskrivelse:   Modular ice flakers is designed to produce hygienic, clear, pure ice ideal for medical and laboratory applications. It requires both a water and elect...
Leverandør:  LIEBHERR
Beskrivelse:   Compact granular ice makers for different uses in food, chemicals and pharmaceutical industries. Finishing 18/8 stainless steel.
Leverandør:  HOSHIZAKI
Beskrivelse:   Ice maker, Self contained, ice machine, FM-150KE-50-N: Type of ice: Nugget ice, Maks. produktion 24 timer (kg): 140, Spandens kapacitet (kg): 57, B×D×H (mm): 940×600×800, Vægt (kg): 94
Varenummer: (BELAF388740000)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (HOSHIM-65NE)
Leverandør:  HOSHIZAKI
Beskrivelse:   The IM-65NE is a self contained ice cube maker is a manual water fill. This Hoshizaki ice makers are micro computer controlled, controlling the ice ma...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PORKKA SCANDINAVIA AB
Beskrivelse:   Ice flakers produce ice flakes that are dry and compact, this allows the ice to remain free flowing for easy use even after long storage periods.They ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste