Termohygrometer, lomme, testo 605-H1
Leverandør: Testo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-3312EA 1200 DKK
620-3312
Termohygrometer, lomme, testo 605-H1
Hygrometre Digitale termo-hygrometre
testo 605-H1 er et lille, kompakt og nøjagtigt instrument, der muliggør måling af temperatur, fugtighed og dugpunkter. Den langtidsstabile sensor garanterer korrekte resultater, selv efter lang tids drift.
  • For use in ducts
  • Automatic off function
  • Swivel head for easy reading of values
Fast probe (Lר: 125×12 mm)
Leveringsinformation: Leveres med kanalholder, inkl. multifunktionsklemme og 3 AAA-batterier til ~1000 timers drift, der automatisk slukker efter 10 min.
Advarsel: Td = Dew point