Digitale termohygrometre, TFH 610 og TFH 620
Leverandør: Ebro
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-1393EA 3730 DKK
620-1393
Digitale termohygrometre, TFH 610 og TFH 620
Hygrometre Digitale termo-hygrometre
Disse robuste og slagfaste termo-hygrometre giver høj nøjagtige målinger til overvågning af lagertjek.
  • Omskiftelige temperaturenheder, °C/°F
  • Luftfugtighedsføler
  • To målekanaler
  • Automatisk deaktivering
Termistorsensor
Leveringsinformation: Leveres med en føler, 3 V lithiumbatteri med op til 5 års levetid, med ladeindikator.