Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (20)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Digitale termo-hygrometre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/22/18945122.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These thermo-hygrometers are ideal for routine measurements, monitoring 'round the clock', all quality control needs, and critical experimental requir...
Varenummer: (620-0915)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette instrument er velegnet til måling af fugtighed og temperatur i køle- og fryseskabe under fremstilling og opbevaring af føde- og drikkevare, samt...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette instrument viser kontinuerligt og samtidigt både relativ luftfugtighed (RH) og temperatur.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This unit continuously and simultaneously displays ambient relative humidity and temperatures. The changes are shown in less than 30 seconds, for moni...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette digitale termohygrometer har tre visninger samtidigt.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This thermo-hygrometer provides instant readings for constant monitoring labs, fume hoods, walk-ins, plant areas, and storage facilities.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Convenient triple-reading meter with 'always on' feature for continuous monitoring conditions. Audible and LED alarm may be set to trigger at three di...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VWR® Traceable® excursion trac USB data logging DUAL hygrometer monitors temperature and humidity readings in the laboratory with both internal an...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 43
  1  2  3  4  5  6  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING