Analogue thermo-hygrometer clock
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-0921EA 361 DKK
VWRI620-0921
Analogue thermo-hygrometer clock
Hus og urskive er hvidt, mens viserne for timer, minutter og sekunder er røde.
  • Tre funktioner i en
  • Stort og moderne design
  • Tydelige markeringer
−30…+60 °C (±2,0 °C); 0 - 100% RH (±5,0% RH)
Leveringsinformation: Inkluderer en holder til vægmontering. Kræver et 1,5 V AA-batteri, ikke inkluderet.