Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (3)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Analoge hygrometre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/91/18944891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (620-0923)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Til alle miljøer, inklusiv videnskabelige laboratorier. Kan endda modstå forholdene inde i inkubatorer, køleskabe og frysere. Termometer-hygrometer me...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-0921)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hus og urskive er hvidt, mens viserne for timer, minutter og sekunder er røde.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
Varenummer: (SIMELI0055)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ALLA ATELIERS
Beskrivelse:   Analoge hygrometer, –30...+60 °C; 0 - 100% RH, Ø: 90 mm
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (AMARLF105562)
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   This hair hygrometer is used for precise measuring of relative humidity.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-0621)
Leverandør:  MOINEAU
Beskrivelse:   This hair hygrometer with analogue needle thermometer is designed for use in measuring dew point.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING