Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Hygrometre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/13/18989413.jpg
VWR har hygrometer til måling af luftfugtighed i lommestørrelse og til montering på væg. VWR har både analoge og digitale hygrometer. Hygrometer viser både kontinuerlig og relativ fugtighed, og målinger for højeste og mindste temperatur. hygrometerene kan overføre data trådløst til en PC enhed.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These thermo-hygrometers are ideal for routine measurements, monitoring 'round the clock', all quality control needs, and critical experimental requir...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette instrument viser kontinuerligt og samtidigt både relativ luftfugtighed (RH) og temperatur.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This unit continuously and simultaneously displays ambient relative humidity and temperatures. The changes are shown in less than 30 seconds, for moni...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette digitale termohygrometer har tre visninger samtidigt.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-0915)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette instrument er velegnet til måling af fugtighed og temperatur i køle- og fryseskabe under fremstilling og opbevaring af føde- og drikkevare, samt...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-0923)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Til alle miljøer, inklusiv videnskabelige laboratorier. Kan endda modstå forholdene inde i inkubatorer, køleskabe og frysere. Termometer-hygrometer me...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-1951)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This handheld instrument is designed to measure temperature and humidity in air conditioning and ambient air monitoring. It provides a quick response ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette termohygrometer, trådløs, der kan aflæses fra op til 30 meter (433 Mhz), kan også modtage og vise data fra op til tre fjernmoduler. De kan tilsl...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 51
  1  2  3  4  5  6  7  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING