Homogenisator, Smasher® meget støjsvag laboratoriehomogenisator
Leverandør: bioMérieux
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Smasher®
432-1850EA 46830 DKK
432-1850
Homogenisator, Smasher® meget støjsvag laboratoriehomogenisator
Homogenisatorer Laboratoriehomogenisator
Smasher® er en peristaltisk homogenisator til fødevareprøver til prøvevolumener på 80 - 400 ml, som har et lækagetæt og korrosionsresistent homogeniseringskammer med padler af rustfrit stål og en integreret affaldsskuffe. Kammeret og huset er fremstillet af sprøjtestøbt ABS, så det kan nemt rengøres og desinficeres. Digital styring, en LCD-skærm med søjlediagramdisplay og et ambidekstralt håndtag gør smasher® nem at anvende.
  • Lavt støjniveau, mindst 10 dBA lavere end andre almindelige homogenisatorer
  • Smash-effekten forhindrer dannelse af propper, så operatøren behøver ikke ændre posens placering
  • Døren kan åbnes for at give maksimal adgang og homogenisatoren kan vippes i en vinkel på 45° grader for at lette rengøringen
  • Der kan vælges mellem tre driftshastigheder: langsom, normal eller hurtig
  • En justerbar timer kan indstilles fra 10 sek. til 3 min eller på kontinuerlig drift