Du Søgte efter: Laboratoriehomogenisator
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (710-0958)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Sample volumes from 80 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakt og brugervenlig homogenisator, til prøvevolumener fra 50 til 400 ml, homogeniserer effektivt faste eller flydende prøver i sterile poser (almi...
Varenummer: (710-2143)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® Star Blender 400 Silent is a highly efficient laboratory blender for solid sample preparation. With a sterile bag, it guarantees optimal bacte...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (432-0161)
Leverandør: Seward (FermionX)
Beskrivelse: Til prøvevolumener fra 80 til 400 ml, Stomacher® laboratoriehomogenisatorer giver dig hurtig og pålidelig homogenisering af en lang række laboratoriep...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Seward (FermionX)
Beskrivelse: Stomacher® laboratoriehomogenisatorer giver dig hurtig og pålidelig homogenisering af en lang række laboratorieprøver. Stomacher® apparaterne virker v...
Leverandør: Seward (FermionX)
Beskrivelse: Stomacher® laboratoriehomogenisatorer giver dig hurtig og pålidelig homogenisering af en lang række laboratorieprøver. Stomacher® apparaterne virker v...
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Varenummer: (SEWA4500/000/EU)
Leverandør: Seward (FermionX)
Beskrivelse: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Varenummer: (710-1646)
Leverandør: Aes Laboratoire
Beskrivelse: For sample volumes of 1200 to 4000 ml. The Smasher™ XL is a sample peristaltic blender which has a leak-free and corrosion resistant blending chamber ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (432-1850)
Leverandør: Aes Laboratoire
Beskrivelse: Smasher® er en peristaltisk homogenisator til fødevareprøver til prøvevolumener på 80 - 400 ml, som har et lækagetæt og korrosionsresistent homogenise...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (710-0228)
Leverandør: Aes Laboratoire
Beskrivelse: Til prøvevolumener på 80 eller 400 ml. Kompakt og letanvendelig homogenisator med kammer og padler af rustfrit stål, der effektivt homogeniserer faste...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom