Stativmodel, volumenområde 0,1 til 10000 ml. Homogenisator, bordmodel, med kraftig motor og pladsbesparende, smalt design, som er nem at betjene. Ideel til alle dispergerings- og homogeniseringsopgaver. Udskiftelige drevforlængere muliggør brug af forskellige stativtyper.
- Akustiske fejlsignaler og lydsvag drift (~ 82 dB(A) ved 30000 min⁻¹)
- Den integrerede, digitale hastighedsstyreenhed med lukket loop opretholder en konstant hastighed uafhængigt af belastningsændringer
- Indbygget beskyttelse mod overophedning, overbelastning og blokering, der slukker for motoren i tilfælde af overbelastning, hvorved motoren beskyttes
- Leveres med forlænger til stativer med holder på Ø 13 mm
- Kvikkobling muliggør hurtig og nem udskiftning af dispergeringselementer fra 5 op til 36 mm Ø
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 20
EMC i henhold til: IEC/EN 61000-6-2 og -6-3
Sikkerhed i henhold til: IEC/EN 61010-2-51
Bestillingsoplysninger: Leveres uden stativ og Dispergeringsaggregater. Det ønskede tilbehør skal bestilles separat. Der kan anvendes aggregater fra POLYTRON® SYSTEM PT 3100, samt aggregater fra den forrige PT 10-35 (PT-K) model ved brug af adapteren, der er anført nedenfor.