Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Homogenisatorer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/01/18989401.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"89"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Pistiller og mikrorør fremstillet i polybutylen terephthalat (PBTP) i et klasse 10 000, ISO klasse 7, M5.5 rentrum. Designet til homogenisering af cel...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Homogeniser, Tissue grinder, VWR®, Potter-Elvehjem, 5 ml, Ø udv. × længde: 12×135 mm, Samlet længde: 135 mm
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dispersing Element for VDI 12, Knivaggregat S12N-5S, Savtakket, Til: VDI 12, Stator/rotor Ø: 6 / 3,5 mm, Volumen: 0,1 - 5 ml
Varenummer: (431-0109)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Håndholdt model eller stativmodel, volumenområde 0,1 til 100 ml. En ergonomisk, letvægts håndholdt homogenisator, som er let at håndtere. Ideel til RN...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dispersing element for VDI 25, knivaggregat S100NK-20SF, Savtakket skum reducerende, Stator/rotor Ø: 20 / 16,5 mm, Volumen: 20 - 2000 ml
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Kompakt og brugervenlig homogenisator, til prøvevolumener fra 50 til 400 ml, homogeniserer effektivt faste eller flydende prøver i sterile poser (almi...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Sample volumes from 80 to 400 ml.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Type N: Materiale, der kommer i kontakt med medier: PTFE og rustfrit stål AISI 316L, velegnet til opløsningsmidler og slibemidler, kan sterilis...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 89
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Næste