Digital temperaturstyreenhed MC8108
Leverandør: Electrothermal
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
454-1428EA 11060 DKK
454-1428
Digital temperaturstyreenhed MC8108
Styreenheder Temperaturkontroller
Udstyret med mikroprocessor og kombinerer derved en bekvem temperaturstyring med enkelt betjening og fin præcision.
  • Letlæseligt LED-display
  • Med PT100 modstandstermometer
Hvis strømforsyningen slås til på varmekredsløbet og styrebetingelserne (indstillingsværdi og hysterese) indstilles efter behov, vil disse parametre fortsat være lagret i enhedens hukommelse uden anvendelse af batteribackup.
Range of hysteresis: –100 to +100 °C
Range of set point: –199 to +999 °C