Temperaturstyringsenheder
Leverandør: Julabo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-8114EA 21540 DKK
620-8114 620-8113
Temperaturstyringsenheder
Styreenheder Temperaturkontroller
Kan klare temperaturafhængige opgaver, som involverer måling, kontrol, sikkerhed og overvågning. Typiske opgaver: varmekapper, varmebade og varmemåtter.
  • Multi-Display (LED) og stænktæt tastatur
  • Advarselsfunktion for høj/lav temperatur med intervaltone er med til at give en sikker drift
  • Det indbyggede RS232 interface muliggør online kommunikation med en pc
LC4 controller
Tilslutning til varmeenhed, 230 V-2 kW
LC6 programmerbar styreenhed
LCD-Dialog-Display og Multi-Display (LED)
Tilslutninger til to driftssensorer og en sikkerhedssensor
Analog tilslutning til temperaturoptager og ekstern programmeringsenhed
Tilslutning til varmeenhed, 230 V-3 kW