Du Søgte efter: Gasbrændere
76  results were found
SearchResultCount:"76"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (USBE1423)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Micro burner with piezo electric ignition and air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nikkelbelagt messing med fod i støbejern.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Length: 155 mm.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: DIN-version.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass with cast iron foot.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Varmeelement, Gas burner, Cartridge burner with safety element and 400 ml cartridge, Til: Butane/propane
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Micro burner with air regulation and needle valve.
Varenummer: (451-0109)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Længde: 220 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (USBE1424)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve. Maximum temperature of 1600 °C.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Varenummer: (451-0156)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass Bunsen burner ideal for heating or sterilising instruments and laboratory glassware.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom