Du Søgte efter: Varmeapparater
VWR har termostater (cirkulationsbad) til al slags laboratorie forskning. Lukkede cirkulationssystemer reducerer vandforbruget, og tilbyder ”grønne” løsninger med økonomiske fordele. Termostater med kølefunktion tilbyder kortere nedkølingstid og tilbydes i et kompakt design. Åbne cirkulations systemer som opvarmede og kølende cirkulationsbade indeholder præcis temperaturkontrol i den størrelse man har behov for. Nedsænknings termostater giver en fleksibilitet til at koble et bad til en Immersions termostat efter eget valg.
VWR har termostater (cirkulationsbad) til al slags laboratorie forskning. Lukkede cirkulationssystemer reducerer vandforbruget, og tilbyder ”grønne” løsninger med økonomiske fordele. Termostater med kølefunktion tilbyder kortere nedkølingstid og tilbydes i et kompakt design. Åbne cirkulations systemer som opvarmede og kølende cirkulationsbade indeholder præcis temperaturkontrol i den størrelse man har behov for. Nedsænknings termostater giver en fleksibilitet til at koble et bad til en Immersions termostat efter eget valg.
155  results were found
SearchResultCount:"155"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakte varmeplader med kemikalieresistent keramisk top. Det hævede styrepanel minimerer kontakten med spild og gør det muligt let at aflæse og juste...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ideelle til beholdere i uregelmæssige former Konstruktion i rustfrit stål for uovertruffen korrosionsresistens. Designet til at opbevare sand, med lug...
Varenummer: (451-0156)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass Bunsen burner ideal for heating or sterilising instruments and laboratory glassware.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Varenummer: (451-1342)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Varmeelement, Gas burner, Sikkerhedssokkel til brændere, ekstra stabilitet og beskytter arbejdsbordet
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: DIN-version.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass with cast iron foot.
Varenummer: (USBE1240)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (442-1269)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (VELPF20700553)
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Nikkelbelagt messing med fod i støbejern.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Length: 155 mm.
Varenummer: (VELPF20700610)
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Varmeelement, Gas burner, Cartridge burner with safety element and 400 ml cartridge, Til: Butane/propane
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 155
no targeter for Bottom