Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Varmeforseglere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/88/18989388.jpg
VWR har varmeforsegler til forsegling af mikroplader. Varmeforsegler findes også med adapter til specifikke plader. E varmeforseglers funktion og egenskaber er bl.a. hurtig forsegling. Varmeforseglere kan integreres med touchskærm, og integreres med automatiseringssystem. Der er også manuelle muligheder til permanent eller aftagelig forsegling med indbygget termostat.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (129-1160)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   Varmforsegling, som tilbyder overlegen prøvebeskyttelse for ved opbevarings- og reaktionsplader i applikationer, herunder præparatopbevaring, prøveark...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   Pladebærer, 384-brøndsmodel, Til: ALPS™ varmeforseglere
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   ALPS™ 3000 mikropladevarmeforsegler er en hurtig og kompakt varmeforsegler, der er udviklet til optimal integrering af robotteknik i miljøer med en hø...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  EPPENDORF
Beskrivelse:   The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Varenummer: (SEVEFS3604)
Leverandør:  SEVERIN ELECTROGERAETE
Beskrivelse:   Heat sealer, bag
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste