Post Column Derivatiseringssystemer, Pinnacle
Leverandør: Pinnacle
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
903-0080EA 0 DKK
903-0080 903-0081
Post Column Derivatiseringssystemer, Pinnacle
Kromatografisystemer Derivatiseringssystemer
Optimeret til analyse af aminosyrer, carbamater, mykotoksiner, antibiotika, og mange øvrige applikationer. Post-kolonne derivatisering teknologi forbedrer følsomhed og / eller selektivitet HPLC-kromatografi teknik, som anvendes i en bred vifte af procedurer.
  • Programmering af kolonneovn temperaturgradient forbedrer adskillelse og cykluses varighed
  • Elektronisk sprøjtepumpe til kontinuerlig, jævnt flow
  • En-stykke, keramisk pumpe
  • Elektronisk ventiler
  • Reaktion patron er let udskiftelige
  • Kolonne ovn bruger cirkulerende luft til mere effektiv opvarmning og afkøling
PCX kontrol software gør det muligt at indførelsen af reagenser der skal styres præcist.