Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (3)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Geldokumentationssystemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/84/18945284.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR® Smart3 and Smart3 EZ are complete standalone systems with integral processor, so no external PC is required.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR® Imager gel documentation and analysis systems are available in configurations suitable for fluorescence and chemiluminescence applications. Both ...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VWR® Basic gel documentation system offers reproducible, high resolution digital images for gel documentation. This entry level system is easy to ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VWR® CHEMI only system is dedicated to chemiluminescence imaging. The system is built for high performance and automation and features a next gene...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (AXYGGD-1000)
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (730-1346)
Leverandør:  LONZA
Beskrivelse:   The FlashGel® camera captures data from the FlashGel® system, allowing complete separation, recovery and documentation safely, at the bench, in minute...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SYNOPTICS
Beskrivelse:   Geldokumentationssystem, Syngene, G:BOX-F³, 3,8 megapixels, with motorised zoom (f/1,2)
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SYNOPTICS
Beskrivelse:   The Syngene G:BOX Chemi XRQ gel imaging system is designed for extended fluorescence applications and chemiluminescent Western blots. The G:BOX Chemi ...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste