Overvågning af organiske dampe m. backup
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
151-0151EA 564 DKK
MMMA3520
Overvågning af organiske dampe m. backup
Overvågningsmonitorer benytter sig af det dokumenterede diffusionsprincip, som involverer den gradvise blanding af molekylerne fra to eller flere substanser.
  • Overvågning af stoffer som acrylonitril, butadien og methylenklorid for hvilke aktivt kul har vist sig at have begrænset kapacitet
  • Nøjagtigheden er ±25% med et konfidensniveau på 95% for mange kontaminanter på arbejdspladsen
  • Alle overvågninger har en holdbarhed på 18 måneder
De er designet til måling af personlig eksponering i arbejdsområder i en række forskellige industrier.