Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (6)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Gasdetektionssystemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/76/18945276.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Beskrivelse:   Designed with durability and comfort in mind, the GasAlert Extreme reliably monitors for single gas hazard, within its wide range of available toxic g...
Leverandør:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Beskrivelse:   The GasAlert MicroClip X3 provides protection from atmospheric gas hazards, especially in cold weather. Reflex™ Technology ensures sensor responsivene...
Leverandør:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Beskrivelse:   Continuously monitoring up to five gases, the GasAlert Micro 5 was designed and engineered for an extensive range of applications.
Leverandør:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Beskrivelse:   The BW Clip4 is an easy to clip on four-gas detector (H2S, CO, O2, LEL) that is always on, it requires no charging, no battery o...
Leverandør:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Beskrivelse:   The MicroClip XL provides protection from atmospheric gas hazards together with extended battery life, especially in cold weather for oxygen (O₂), hyd...
Leverandør:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Beskrivelse:   Single gas detectors for safety and compliance in harsh environments with extreme temperatures.
Varenummer: (TEST0563.3100)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   The 310 residential combustion analyser provides value and expanded capabilities in combustion testing with its rugged housing, simple design and adva...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Beskrivelse:   The rugged GasAlert Quattro reliably monitors up to four gas and combines a one-button operation with flexible options.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 34
  1  2  3  4  5  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING