Du Søgte efter: Gasfiltre
Filtre er vigtige i forskningslaboratorier og mange andre industrier for at fjerne partikler og skabe miljøer, der fremmer et bredt udvalg af eksperimenter og procedurer. VWR forhandler og vejleder i alt omkring filterpapir, membranfiltre, sprøjtefiltre, glasfiberfiltre, bottle top filtre og meget mere.
Enhederne kommer i forskellige former, herunder in-line filtre, papirskiver, små kapsler og store ventilationspaneler. Filtre renser og koncentrerer også væsker og gasser, der kræves til testning. For luft betyder det at fjerne forurening, fugt og faste luftbårne partikler, mens det for væsker betyder at fjerne urenheder og små forurenende stoffer. Kontakt vores filterspecialist for yderligere oplysninger.
Filtre er vigtige i forskningslaboratorier og mange andre industrier for at fjerne partikler og skabe miljøer, der fremmer et bredt udvalg af eksperimenter og procedurer. VWR forhandler og vejleder i alt omkring filterpapir, membranfiltre, sprøjtefiltre, glasfiberfiltre, bottle top filtre og meget mere. Enhederne kommer i forskellige former, herunder in-line filtre, papirskiver, små kapsler og store ventilationspaneler. Filtre renser og koncentrerer også væsker og gasser, der kræves til testning. For luft betyder det at fjerne forurening, fugt og faste luftbårne partikler, mens det for væsker betyder at fjerne urenheder og små forurenende stoffer. Kontakt vores filterspecialist for yderligere oplysninger.
80  results were found
SearchResultCount:"80"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (23988.)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: This economy water vapor trap is designed for moisture removal for compressed air service to pneumatically-controlled devices.
UOM: 1 * 1 Each
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: Big Trap gas purifiers are designed for bulk purification applications, or where several instruments are plumbed from a single source.
Varenummer: (SCOI285226010)
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Molecular sieve, 200 g in 250 ml glass bottle, TZ 1781
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: Pure gas is a crictical requirement in gas chromatography, spectroscopy, optics, lithography and numerous other applications in manufacturing and labo...
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: The ZPure™ H₂O/HC filter removes moisture and hydrocarbons from dry air or inert gases. The co-free moisture indicator signals breakthrough when it ch...
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: The ZPure™ H₂O filter removes moisture to low ppb levels. The Co-free moisture indicator signals breakthrough when it changes from green to blue.
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Recommended for inert and reactive gases, these filters offer excellent compatibility with all classes of semiconductor process gases. Use them in gas...
Tilbud
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafergard® SG FG series gas filters provide superior particulate filtration to maximise photovoltaic cell and display manufacturing production yields.
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These inline gas filters are designed to removed particles from inert gases for flow rates up to 30 L/min.
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These filters are compatible with high purity gases as well as general nitrogen and CDA applications. Available in Bronze and Silver performance level...
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: The patented nickel filter membrane of these inline gas filters offers superior corrosion resistance and excellent compatibility with inert and reacti...
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Varenummer: (PEAK45-1060EU)
Leverandør: PEAK SCIENTIFIC
Beskrivelse: The PG28L gas generator is suitable for laboratory detectors requiring CO₂ free gas such as FT-IR analysis. Using Pressure Swing Adsorption technology...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: The ZPure CO₂ filter removes carbon dioxide from inert gases, He, Ar, N₂, H₂, and clean dry air (CDA) to low ppb levels.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 80
no targeter for Bottom