Laboratorieborde
Leverandør: Metro International
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HD Super™
METOWT367USEA 25000 DKK
METOWT367US METOWT366US 132-0962 132-2106 132-2105 132-0960 132-0961 METOWT367HS METOMWT307US
Laboratorieborde
Møbler Borde
Laboratoriebordene af rustfrit stål leveres i to modeller, med eller uden bundhylde. Modellerne uden bundhylde har tre langsgående afstivere for størst muligt plads til fødderne.
  • Unobstructed flat surface for unimpeded work
  • No sharp edges through specially rounded corners
  • All stationary tables are 864 mm high with stationary posts and levelling feet (feet individually height-adjustable)
  • All mobile tables are 864 mm high with special posts and 4 poly casters (127 mm) - 2 swibel/2 brake