Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "ekstraktionsskabe"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/09/18945209.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Beskrivelse:   Disse udsugningsskabe anvendes, når der frigives skadeligt pulver eller støvpartikler under afvejning. Stinkskabene garanterer den højeste grad af bes...
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into t...
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds. The constant inlet air velocity and sp...
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   XPert™ filtered balance stations are vented balance enclosures designed to protect the user during powder weighing operations. The built-in HEPA filte...
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   These portable systems provide user protection by keeping powders and particulates contained during weighing procedures. The built-in blower and HEPA ...
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste