Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Aftræksskabe til apoteker
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/45/18989645.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  KOETTERMANN
Beskrivelse:   For safe handling of chemicals, mineral acids, concentrated and heated acids.
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   For safe handling of chemicals, protection from hazardous vapours and potentially explosive atmospheres. Hazardous material workplace (pharmaceutical ...
Varenummer: (BELAH500000003)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   PE hood, clear acrylic window
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BELAH500002002)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Fume hood provide maximum visualization and protection during lessons. The front sash window opens to three adjustable positions for air flow control....
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BELAH500000002)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Institution Fume Hood, Benchtop, front opening 560×300 mm, Materiale: PE, B×D×H udv.: 690×330×560 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   School Fume Hood
Varenummer: (765-0259)
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   SKOLDRAGSKÅP SKOLPEGASUS 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING