Handskeboks, letvægts, captair pyramid®
Leverandør: Erlab
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
135-1734EA 3160 DKK
135-1734
Handskeboks, letvægts, captair pyramid®
Handskebokse
A portable isolation enclosure which provides user and sample protection.
  • Light isolation enclosure with zipper opening, mobile and disposable
  • Simple structure, easy to assemble at almost any location
  • Gas insertion valve for inert gas applications
  • Slanted panels for improved visibility
  • Optimal air-tightness of the enclosure
Captair® pyramid yder beskyttelse mod spild og er ideel til brug i inaktive atmosfærer og med opgaver, der kræver beskyttelse mod støv eller fugt. Captair pyramid er nem at flytte fra felten eller andre eksterne steder direkte til laboratoriet til videre analyse. Kabinettet har en intern dyse, der er tilsluttet til en ekstern ventil, som giver mulighed for tilslutning til en vakuumpumpe.
Anvendelsesområderne omfatter indsamling af prøver på stedet, som fx bevismateriale, analyse af fingeraftryk og åbning af mistænkelige pakker.
Leveringsinformation: Enhederne leveres med testcertifikat fra fabrikken og er testet ved at lade kabinettet oppuste med trykluft ved 2,5 mm Hg.