Du Søgte efter: Flokkulatorer
Flokkulatorer forbedrer vandfiltrering og behandlingsprocesser, ved ekstraktion af opløste partikler igennem omrøring. Digitalt styret mekaniske omrører, fungerer ved den milde lav hastigheds omrøring, som er påkrævet for flere partikelkollisioner, hvorimod hurtig betjening vil ødelægge kombineret aggregater. Med flere indstillingsmuligheder medføre at flokkulatorer imødekommer simultan testning for en stærk reproducerbar måling.
Flokkulatorer forbedrer vandfiltrering og behandlingsprocesser, ved ekstraktion af opløste partikler igennem omrøring. Digitalt styret mekaniske omrører, fungerer ved den milde lav hastigheds omrøring, som er påkrævet for flere partikelkollisioner, hvorimod hurtig betjening vil ødelægge kombineret aggregater. Med flere indstillingsmuligheder medføre at flokkulatorer imødekommer simultan testning for en stærk reproducerbar måling.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: A range of flocculator instruments to support technicians working in the environmental sector. The multiple place stirring provides more accurate data...
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Get repeatable conditions between samples.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom