Du Søgte efter: Ekstraktorer
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: All the individual steps associated with solid phase extraction can be carried out using the LiChrolut® extraction unit. This transparent and vacuum-s...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ren cellulosebomuld. Egnet til alle ekstraktortyper (Soxhlet, Büchi, Gerhardt m.fl.).
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, extractor head only.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, Borosilicate glass.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Varenummer: (537-0028)
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass. Til ekstraktion af faste stoffer med opløsningsmidler.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Soxhlet-ekstraktor, Complete with Dimroth condenser and flask, LF 100-flange, Ekstraktionskap.: 2000 ml, Kolbes volumen: 2000 ml, Kappestr.: 45/40 NS
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, Borosilicate glass.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom