Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
klere-til-rotationsfordampere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/47/18989747.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   This compact device with centrifugal drive pump provides cooling (between −20 and +40 °C) for any research application. Designed for use with rotary e...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (181-0470)
Leverandør:  KNF
Beskrivelse:   This chiller is characterised by its compact design and the small footprint. The easy filling of the unit combined with splash-water proofed membrane...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (HUBE3033.0007.99)
Leverandør:  HUBER
Beskrivelse:   This air-cooled chiller provides a dedicated cooling service to all small bench top rotary evaporators and features a unique space-saving L-form. When...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   This small chiller is suitable for use with all bench top evaporators. Ideal for routine applications.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (HEID591-00220-00)
Leverandør:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   This chiller should be placed directly besides the evaporator to ensure a sufficient pump performance.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5