Du Søgte efter: Elektroporatorer
Elektroporeringssystemer er udviklet til hurtig behandling af mikrobiologiske prøver. Giver jævn impulser til celler suspenderet i bufferopløsninger. Elektroporeringssystemet bevirker at cellemembranen svækkes således at nye stoffer kan blive introduceret og undersøgt. Disse transfektionsenheder kan tilpasses og kobles til specifikke celletyper og tillade præcis kontrol over tilført spænding, for at sikre at bølger ikke ødelægger cellens potentiale. Elektroporeringssystemer er meget hjælpsomme i medicinsk forskning og mulighederne for bekæmpelse af sygdomme.
Elektroporeringssystemer er udviklet til hurtig behandling af mikrobiologiske prøver. Giver jævn impulser til celler suspenderet i bufferopløsninger. Elektroporeringssystemet bevirker at cellemembranen svækkes således at nye stoffer kan blive introduceret og undersøgt. Disse transfektionsenheder kan tilpasses og kobles til specifikke celletyper og tillade præcis kontrol over tilført spænding, for at sikre at bølger ikke ødelægger cellens potentiale. Elektroporeringssystemer er meget hjælpsomme i medicinsk forskning og mulighederne for bekæmpelse af sygdomme.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: EPPENDORF
Beskrivelse: Multiporator® er konstrueret til elektroporering af eukaryote celler. Applikationerne inkluderer transfektion af animalske og humane cellelinjer, embr...
Leverandør: BTX
Beskrivelse: Elektroporeringssystem, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-muscular), med: AgilePulse™ IM pulse generator, parallel needle array handle, 6×10mm needle array 6 mm gap (3 each), 4×5 mm needle array 4 mm gap (3 each), cables and manual
Leverandør: BTX
Beskrivelse: The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Leverandør: BTX
Beskrivelse: The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Leverandør: BTX
Beskrivelse: The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Leverandør: BTX
Beskrivelse: The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Leverandør: BTX
Beskrivelse: Gemini twin-wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These wav...
Leverandør: BTX
Beskrivelse: The ECM 399 system is an economical electroporation system for gram negative bacteria and yeast applications. Ideal for basic transformation in resear...
Varenummer: (BTXI45-0654)
Leverandør: BTX
Beskrivelse: The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom