VWR® Mini Gel II, Minielektroforesesystem
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
700-0003EA 7370 DKK
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II, Minielektroforesesystem
Elektroforesesystemer Horisontale Gelelektroforesesystemer
Mini Gel II er et komplet elektroforesesystem, der inkluderer alle nødvendige komponenter til støbning og kørsel af horisontale geler - gelbakker, kamme, støbestativ, geltank og digital strømforsyning.
  • Migrationstanken og gelbakkerne er støbt for at sikre et lækagefri kammer og lang levetid, og gelbakkens låg er ventileret for at kunne afgive varme under elektroforesen
  • Strømforsyningen kan nemt kobles fra gelboksen, så gelboksen kan rengøres
  • Funktions- og piletasterne på membrantastaturet muliggør nem programmering, og alle parametre vises på et stort digitalt display
  • Støbesættene er designet til ophældning af gelen uden brug af tape og afstandsstykker, og støbebakkerne er udstyret med flere slots til at holde kammene på plads
  • Elektroderne er anbragt i kassetter for at beskytte dem mod beskadigelse
Leveringsinformation: Leveres med geltank, strømforsyning til direkte tilslutning og standard gelstøbesæt. Standard støbesættet inkluderer 12,5×13 cm gelbakke, 2 stk. 12,5×6 cm gelbakker, 4 stk. 14/28 (1 mm) tandkamme og et støbestativ. Det valgfrie mikrostøbesæt inkluderer 4 stk. 6×6 cm UV-transparente gelbakker, 2 stk. 5/8 tandkamme (1 mm) og et støbestativ.