Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (5)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Elektroforese, strømforsyninger
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
VWR har strømforsyning til elektroforese systemer. VWR har kompakte strømforsyninger, som støtter højspændingsstyrken som elektroforese systemer kræver. Eletroforesesystemet giver en nøjagtig kontrolmåling af effekten man måler på.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Varenummer: (732-1695)
Leverandør:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beskrivelse:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (732-1693)
Leverandør:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beskrivelse:   The PS200HC 200 V high current power supply is ideal for large electrophoretic blotting applications and for low voltage electrophoresis runs. The sma...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Leverandør:  CONSORT
Beskrivelse:   En komplet serie af strømforsyninger til elektroforese applikationer, DNA sekventering, Flat bed Isi electric focusing, horisontale og vertikale geler...
Varenummer: (732-2381)
Leverandør:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beskrivelse:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Expedeon
Beskrivelse:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 Items
Leverandør:  OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, the Owl™ EC-3000XL2 power supply has a power-off memory that retains settings after shut-down. Owl™ EC...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-200XL2 power supply has a power-off memory that retains settin...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste